Stampa…
Aluminium nitride (≥32,0% N)
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Aluminum nitride
11546.18 11546.06 11546.30 11546.A1
11546.18EA 60.7 EUR
11546.18 11546.06 11546.30 11546.A1
Aluminium nitride (≥32,0% N)
Aluminium nitride
CAS No.: 24304-00-5 Molecular Formula: AlN Formula Weight: 40.99 Physical Form: -325 Mesh Powder, typically 4 Micron APS Density: 3.26 Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: White Odour: Ammonia-like Melting Point: 2200° Merck Reference: 14,353 MDL No.: MFCD00003429
Formula: AlN
Peso molecolare: 40,99 g/mol
Punto di ebollizione: 2517 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: >2200 °C
Densità: 3,26
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003429
CAS Number: 24304-00-5
EINECS: 246-140-8
Merck Index: 14,353