Stampa…
Indium(III) iodide, anidro ≥99.999% (metals basis)
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
11854.04 11854.09 11854.18
11854.04EA 99.6 EUR
11854.04 11854.09 11854.18
Indium(III) iodide, anidro ≥99.999% (metals basis)
Indium(III) iodide
Purity: 99.999% CAS No.: 13510-35-5 Molecular Formula: I3In Formula Weight: 495.53 Physical Form: Crystalline Density: 4.69 Appearance: Yellow to brown Melting Point: 210° UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00016151
Formula: I₃In
Peso molecolare: 495,53 g/mol
Punto di ebollizione: 500 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 210 °C
Densità: 4,69
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016151
CAS Number: 13510-35-5
EINECS: 236-839-6
UN: 3260
ADR: 8,III