Stampa…
Indium(III) iodide 99.998% (trace metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
316010010 316010050 316010250
ACRO316010010EA 50.6 EUR
ACRO316010010 ACRO316010050 ACRO316010250
Indium(III) iodide 99.998% (trace metals basis)
Indium(III) iodide
Formula: I₃In
Punto di ebollizione: 500 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 210 °C
Densità: 4,69 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016151
CAS Number: 13510-35-5
EINECS: 236-839-6
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance Yellow to light brown Powder or crystals
Titration Complexometric 22.7 to 23.5 % (In)
Total trace metal impurities ≤0.002 %