Indium(III) fluoride, anidro ≥96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 96%
CAS No.: 7783-52-0
Molecular Formula: InF3
Formula Weight: 171.82
Physical Form: Powder
Density: 4.39
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: ca 1170°
Boiling Point:
Formula:
F₃In Punto di ebollizione: >1200 °C Punto di fusione: ∼ 1170 °C Densità: 4,39 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00016149 CAS Number: 7783-52-0 EINECS: 232-005-0 UN: 2923 ADR: 8,II Merck Index: 14,4959 |