Stampa…
Aluminium fluoride, Patinal®
Fornitore: Merck
Attenzione
Synonyms: Aluminum fluoride
1.01600.0100 1.01600.1000
1.01600.0100EA 0 EUR
1.01600.0100 1.01600.1000
Aluminium fluoride, Patinal®
Aluminium fluoride
Formula: AlF₃
Peso molecolare: 83,98 g/mol
Punto di fusione: 1040 °C
Densità: 2,88 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003426
CAS Number: 7784-18-1
EINECS: 232-051-1
UN: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 12,00351