Stampa…
Alluminio cloruro, anidro ≥99.999% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
44470.06 44470.14 44470.22
44470.06EA 80.8 EUR
44470.06 44470.14 44470.22
Alluminio cloruro, anidro ≥99.999% (metals basis)
Alluminio cloruro
Purity: 99.999% CAS No.: 7446-70-0 Molecular Formula: AlCl3 Formula Weight: 133.34 Physical Form: -10 Mesh Density: 2.44 pH: 2,4 Melting Point: 190° subl Merck Reference: 14,337 UN No.: 1726 MDL No.: MFCD00003422
Formula: AlCl₃
Punto di ebollizione: 180 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 190 °C (subl.)
Densità: 2,44
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003422
CAS Number: 7446-70-0
EINECS: 231-208-1
UN: 1726
ADR: 8,II
Merck Index: 14,337