Indium(III) bromide, anidro ≥99.99% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99.99%
CAS No.: 13465-09-3
Molecular Formula: Br3In
Formula Weight: 354.55
Physical Form: Crystalline powder
Density: 4.74
Appearance: White to yellow
Odour: Odourless
Melting Point: ca 436°
MDL No.: MFCD00011057
Formula:
Br₃In Punto di ebollizione: 656 °C (1013 hPa) Punto di fusione: ∼ 436 °C Densità: 4,74 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011057 CAS Number: 13465-09-3 EINECS: 236-692-8 UN: 3260 ADR: 8,III |