Stampa…
Indium(III) bromide 99.99% (trace metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
389030100 389030500
ACRO389030100EA 171 EUR
ACRO389030100 ACRO389030500
Indium(III) bromide 99.99% (trace metals basis)
Indium(III) bromide
Formula: Br₃In
Punto di ebollizione: 656 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 220 °C
Densità: 4,77 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011057
CAS Number: 13465-09-3
EINECS: 236-692-8
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Powder or crystals or granules and/or chunks
Total trace metal impurities ≤100 ppm
Indium (In) 31.7 to 33.0 %