Gallium tribromide, ultra dry ≥99.998% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Gallium (III) bromide
Ampuled under argon
Purity: 99.998%
CAS No.: 13450-88-9
Molecular Formula: GaBr3
Formula Weight: 309.45
Physical Form: Crystalline, Ampouled under argon
Density: 3.69
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 122°
Boiling Point: 279°
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00016100
Formula:
Br₃Ga Peso molecolare: 309.44 g/mol Punto di ebollizione: 279 °C Punto di fusione: 122 °C Densità: 3.69 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00016100 CAS Number: 13450-88-9 EINECS: 236-609-5 UN: 3260 ADR: 8 II |