Stampa…
Tribromuro di boro 99+%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
365210250 365211000 365215000
ACRO365210250EA 51.5 EUR
ACRO365210250 ACRO365211000 ACRO365215000
Tribromuro di boro 99+%
Tribromuro di boro
Formula: BBr₃
Peso molecolare: 250,52 g/mol
Punto di ebollizione: 91,2 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –46 °C
Densità: 2,65 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011312
CAS Number: 10294-33-4
EINECS: 233-657-9
UN: 2692
ADR: 8,I
Merck Index: 13,01337
Visualizza i codici
Appearance Clear amber Liquid
Titration ≥99.0 %
Sulfur (S) ≤100 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤100 ppm
Impurity ≤0.2 % Free bromine (Br2)