Stampa…
Aluminium bromide per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Aluminum bromide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01068.0100 8.01068.0025 8.01068.2500
8.01068.0100EA 197 EUR
8.01068.0100 8.01068.0025 8.01068.2500
Aluminium bromide per sintesi, Sigma-Aldrich®
Aluminium bromide
Formula: AlBr₃
Peso molecolare: 266.69 g/mol
Punto di ebollizione: 265
Punto di fusione: 97
Densità: 3.2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003421
CAS Number: 7727-15-3
EINECS: 231-779-7
UN: 1725
ADR: 8 II
Merck Index: 13,00330
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) (rigorous decomposition)
Melting Point 97 °C
Molar Mass 266.69 g/mol
Boiling Point 250 - 270 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.3 hPa (81 °C)
Density 3.2 g/cm3 (20 °C)