Stampa…
Aluminium bromide ≥99.997% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
89065.06 89065.14
89065.06EA 71.5 EUR
89065.06 89065.14
Aluminium bromide ≥99.997% (metals basis)
Aluminium bromide
Purity: 99.997% CAS No.: 7727-15-3 Molecular Formula: AlBr3 Formula Weight: 266.71 Physical Form: Crystalline Density: 3.21 Appearance: White to orange Odour: Pungent Melting Point: 97.5° Boiling Point: 265° Merck Reference: 14,332 UN No.: 1725 MDL No.: MFCD00003421
Formula: AlBr₃
Punto di ebollizione: 265 °C
Punto di fusione: 97,5 °C
Densità: 3,21
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003421
CAS Number: 7727-15-3
EINECS: 231-779-7
UN: 1725
ADR: 8,II
Merck Index: 14,332