Stampa…
Stronzio solfato, per analisi
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
38373.14 38373.22
38373.14EA 33 EUR
38373.14 38373.22
Stronzio solfato, per analisi
Stronzio solfato
CAS No.: 7759-02-6 Molecular Formula: SrSO4 Formula Weight: 183.68 Physical Form: Crystalline Density: 3.960 Odour: Odourless Merck Reference: 14,8848 MDL No.: MFCD00036274
Formula: O₄SSr
Punto di fusione: 1600 °C
Densità: 3,960
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00036274
CAS Number: 7759-02-6
EINECS: 231-850-2
Merck Index: 14,8848