Stampa…
Magnesio solfato idrato, essicato contains ca 1-2 mol water of hydration
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
L13739.22 L13739.36 L13739.0E
L13739.22EA 21.8 EUR
L13739.22 L13739.36 L13739.0E
Magnesio solfato idrato, essicato contains ca 1-2 mol water of hydration
Magnesio solfato idrato
CAS No.: 22189-08-8 Molecular Formula: MgSO4.xH2O Formula Weight: 120.37(anhy) Merck Reference: 14,5691 MDL No.: MFCD00149787
Formula: MgSO₄·nH₂O
Densità: 2,45 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011110
CAS Number: 22189-08-8
EINECS: 231-298-2
Merck Index: 14,5691