Stampa…
Magnesio solfato ≥95%, TECHNICAL
Fornitore: VWR Chemicals
Synonyms: MgSO4, Magnesium sulphate anhydrous
25162.361EA 615 EUR
25162.361 25162.465
Magnesio solfato ≥95%, TECHNICAL
Magnesio solfato
Formula: MgSO₄
Punto di fusione: 1127 °C
Densità: 2,65 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011110
CAS Number: 7487-88-9
EINECS: 231-298-2
Merck Index: 12,05731
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1bc2ae189b0cbc1bfc599951528466503d0d9008&vid=63867221020ebd2c8c227492e609a4764639ff79&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Titolo Min. 95 %