Stampa…
Magnesio solfato, essicato ≥98%, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
Synonyms: MgSO4, Magnesium sulphate anhydrous
291184PEA 165 EUR
291184P 291186R 29118BW
Magnesio solfato, essicato ≥98%, GPR RECTAPUR®
Magnesio solfato
Formula: MgSO₄
Peso molecolare: 120,37 g/mol
Punto di fusione: 1127 °C
Densità: 2,65 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011110
CAS Number: 7487-88-9
EINECS: 231-298-2
Merck Index: 12,05731
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1bc2ae189b0cbc1bfc599951528466503d0d9008&vid=f686fa89b2e22b8d23c623e12cd943d1f388f309&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Titolo Min. 98 %
Metalli pesanti (come Pb) Max. 10 ppm
Cl (Cloruro) Max. 0,05 %
Fe (Ferro) Max. 10 ppm