Magnesio solfato, anidro 97%, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
413480050
413485000
413480025
413480250
ACRO413480050EA
24.2
EUR
ACRO413480050
ACRO413485000
ACRO413480025
ACRO413480250
Magnesio solfato, anidro 97%, puro
Magnesio solfato
Formula:
MgSO₄ Punto di fusione: 1124 °C Densità: 2,65 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011110 CAS Number: 7487-88-9 EINECS: 231-298-2 Merck Index: 12,05731 |
|
Appearance | White to light grey Granular powder (May contain grey particles) |
Titration Complexometric | ≥96.0 % |
Sulfate (SO4) | ≤100 ppm |
Calcium (Ca) | ≤200 ppm |
Iron (Fe) | ≤50 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤100 ppm |
Potassium (K) | ≤50 ppm |
Sodium (Na) | ≤100 ppm |
Silicon dioxide (SiO2) | ≤1000 ppm |