Stampa…
Calcio solfato, anidro 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
40144.30 40144.A1 40144.A7
40144.30EA 49 EUR
40144.30 40144.A1 40144.A7
Calcio solfato, anidro 99%
Calcio solfato
Purity: 99% CAS No.: 7778-18-9 Molecular Formula: CaO4S Formula Weight: 136.14 Physical Form: Powder Density: 2.960 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 1450° Merck Reference: 14,1706 MDL No.: MFCD00010912
Drying agent, laboratory desiccant, paper filler
Formula: CaO₄S
Peso molecolare: 136,14 g/mol
Punto di fusione: 1450 °C
Densità: 2,960
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010912
CAS Number: 7778-18-9
EINECS: 231-900-3
Merck Index: 14,1706