Calcio solfato, anidro ≥99.993% (metals basis), Puratronic®
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
11116.04
11116.09
11116.18
11116.04EA
52
EUR
11116.04
11116.09
11116.18
Calcio solfato, anidro ≥99.993% (metals basis), Puratronic®
Calcio solfato
Purity: 99.993%
CAS No.: 7778-18-9
Molecular Formula: CaO4S
Formula Weight: 136.14
Physical Form: Powder
Density: 2.960
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 1450°
Merck Reference: 14,1706
MDL No.: MFCD00010912
Formula:
CaO₄S Peso molecolare: 136,14 g/mol Punto di fusione: 1450 °C Densità: 2,960 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010912 CAS Number: 7778-18-9 EINECS: 231-900-3 Merck Index: 14,1706 |