Calcio solfato, anidro 99%, puro
Fornitore: Thermo Scientific
217521000
217520025
217520100
217525000
ACRO217521000EA
31.3
EUR
ACRO217521000
ACRO217520025
ACRO217520100
ACRO217525000
Calcio solfato, anidro 99%, puro
Calcio solfato
Formula:
CaO₄S Peso molecolare: 136,14 g/mol Punto di fusione: 1450 °C (dec.) Densità: 2,964 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149624 CAS Number: 7778-18-9 EINECS: 231-900-3 Merck Index: 13,01711 |
Appearance | Off-white Crystalline powder |
Assay | ≥98.5 % |