Stampa…
Bario solfato ≥98%, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
21766.292EA 97.1 EUR
21766.292 21766.463
Bario solfato ≥98%, GPR RECTAPUR®
Bario solfato
Formula: BaSO₄
Peso molecolare: 233.39 g/mol
Punto di ebollizione: 1600
Punto di fusione: 1345 °C
Densità: 4.5 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003455
CAS Number: 7727-43-7
EINECS: 231-784-4
Merck Index: 13,00997
Visualizza i codici
Assay Min. 98 %
Acidity Max. 0.002 meq/g
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 10 ppm