Stampa…
Bario solfato, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, USP, SAFC®
Fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.01750.5000 1.01750.9050 1.01750.9025
1.01750.5000EA 741 EUR
1.01750.5000 1.01750.9050 1.01750.9025
Bario solfato, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, USP, SAFC®
Bario solfato
Formula: BaSO₄
Punto di ebollizione: 1600 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1345 °C
Densità: 4,5 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003455
CAS Number: 7727-43-7
EINECS: 231-784-4
Merck Index: 13,00997