Bario solfato ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 97%
CAS No.: 7727-43-7
Molecular Formula: BaSO4
Formula Weight: 233.40
Physical Form: 1-4 Micron Powder
Density: 4.5
Melting Point: 1580° dec.
Solubility: Insoluble in water, dilute acids, alcohol. Soluble in hot, concentrated H2SO4
Merck Reference: 14,994
MDL No.: MFCD00003455
Formula:
BaSO₄ Punto di ebollizione: 1600 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 1580 °C (dec.) Densità: 4,5 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003455 CAS Number: 7727-43-7 EINECS: 231-784-4 Merck Index: 14,994 |