Bario solfato ≥99.998% (metals basis), Puratronic®
Fornitore: Thermo Scientific
10651.06
10651.14
10651.22
10651.06EA
42.5
EUR
10651.06
10651.14
10651.22
Bario solfato ≥99.998% (metals basis), Puratronic®
Bario solfato
Purity: 99.998%
CAS No.: 7727-43-7
Molecular Formula: BaO4S
Formula Weight: 233.40
Physical Form: Powder
Density: 4.5
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 1580° dec.
Merck Reference: 14,994
MDL No.: MFCD00003455
Formula:
BaSO₄ Peso molecolare: 233,39 g/mol Punto di ebollizione: 1600 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 1580 °C (dec.) Densità: 4,5 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003455 CAS Number: 7727-43-7 EINECS: 231-784-4 Merck Index: 14,994 |