Bario solfato 98%, extra puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Formula:
BaSO₄ Punto di ebollizione: 1600 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 1580 °C (dec.) Densità: 4,5 g/cm³ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003455 CAS Number: 7727-43-7 EINECS: 231-784-4 Merck Index: 13,00997 |
Appearance | White Powder |
Assay | 97.5 to 100.5 % |
Acidity/alkalinity | Passes test |
Sulfide (S) | ≤0.5 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤10 ppm |
Soluble barium salts | ≤10 ppm |
Loss on ignition | ≤2.0 % (600°C) |
Oxidisable sulfur compounds | Passes test |
Acid soluble substances | ≤0.3 % |