Calcio solfuro ≥99.9% (metals basis excluding Sr) (max. 0.05% Sr)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Solfuro di calcio
Purity: 99.9%
CAS No.: 20548-54-3
Molecular Formula: CaS
Formula Weight: 72.14
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 2.5
Melting Point: dec.
Merck Reference: 14,1707
UN No.: 3134
MDL No.: MFCD00015990
Formula:
CaS Peso molecolare: 72.14 g/mol Punto di fusione: Dec. Densità: 2.5 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00015990 CAS Number: 20548-54-3 EINECS: 243-873-5 UN: 3134 ADR: 4.3 III Merck Index: 14,1707 |