Bario solfuro ≥99.7% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Solfuro di bario
Purity: 99.7%
CAS No.: 21109-95-5
Molecular Formula: BaS
Formula Weight: 169.40
Physical Form: -200 Mesh Powder
Density: 4.25
Appearance: Pale gray to yellow
Odour: Like rotten eggs
Melting Point: 1200°
Merck Reference: 14,995
UN No.: 3134
MDL No.: MFCD00014192
Formula:
BaS Punto di fusione: 1200 °C Densità: 4,25 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00014192 CAS Number: 21109-95-5 EINECS: 244-214-4 UN: 3134 ADR: 4.3,III Merck Index: 14,995 |