Stampa…
Calcio fosfato bibasico, anidro ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
40232.30 40232.A1 40232.A7
40232.30EA 66.6 EUR
40232.30 40232.A1 40232.A7
Calcio fosfato bibasico, anidro ≥98%
Calcio fosfato bibasico
Purity: 98% min CAS No.: 7757-93-9 Molecular Formula: CaHO4P Formula Weight: 136.06 Physical Form: Powder Appearance: White Odour: Odourless Merck Reference: 14,1692 MDL No.: MFCD00010909
Formula: CaHPO₄
Punto di fusione: 370 °C
Densità: 2,89 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010909
CAS Number: 7757-93-9
EINECS: 231-826-1
Merck Index: 14,1692