Calcio fosfato bibasico, anidro 97%, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Formula:
CaHPO₄ Punto di fusione: 370 °C Densità: 2,89 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010909 CAS Number: 7757-93-9 EINECS: 231-826-1 Merck Index: 13,01697 |
Appearance | White Powder |
Titration Complexometric | ≥96.0 % |