Stampa…
Magnesio idrossido 95%, puro
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
315725000 315720025 315720250
ACRO315725000EA 44.3 EUR
ACRO315725000 ACRO315720025 ACRO315720250
Magnesio idrossido 95%, puro
Magnesio idrossido
Formula: Mg(OH)₂
Peso molecolare: 58,32 g/mol
Punto di fusione: 350 °C (dec.)
Densità: 2,3261 to 2.3631 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011104
CAS Number: 1309-42-8
EINECS: 215-170-3
Merck Index: 13,05693
Visualizza i codici
Appearance White Powder
Titration Complexometric ≥94 %