Calcio idrossido, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, USP, JP, FCC, E526, SAFC®
Fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
|
Pericolo
|
1.02110.9025
1.02110.9050
1.02110.9500
1.02110.9025EA
0
EUR
1.02110.9025
1.02110.9050
1.02110.9500
Calcio idrossido, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, USP, JP, FCC, E526, SAFC®
Calcio idrossido
Formula:
Ca(OH)₂ Punto di fusione: 550 °C Densità: 2,24 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010901 CAS Number: 1305-62-0 EINECS: 215-137-3 UN: 3262 ADR: 8,III Merck Index: 13,01675 |