Calcio idrossido 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
Ca(OH)₂ Punto di fusione: 550 °C Densità: 2,24 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010901 CAS Number: 1305-62-0 EINECS: 215-137-3 UN: 3262 ADR: 8,III Merck Index: 14,1673 |