Calcio idrossido 95+% ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
Ca(OH)₂ Punto di ebollizione: 2850 °C Punto di fusione: 580 °C (dec.) Densità: 2,24 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010901 CAS Number: 1305-62-0 EINECS: 215-137-3 ADR: 8,III Merck Index: 13,01675 |
Appearance | White Powder |
Titration with HCl | ≤3.0 % (CaCO3) |
Chloride (Cl) | ≤300 ppm |
Iron (Fe) | ≤500 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤5000 ppm |
Potassium (K) | ≤500 ppm |
Sodium (Na) | ≤500 ppm |
Strontium (Sr) | ≤500 ppm |
Heavy metals (ICP-OES) | ≤30 ppm |
Sulfur compounds (as SO4) | ≤0.1 % |
Insoluble matter | ≤0.03 % (in HCl) |