Stampa…
Calcio idrossido 98%, extra puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
219180010 219180025 219181000 219185000 219180100
ACRO219180010EA 64.9 EUR
ACRO219180010 ACRO219180025 ACRO219181000 ACRO219185000 ACRO219180100
Calcio idrossido 98%, extra puro
Calcio idrossido
Formula: Ca(OH)₂
Punto di ebollizione: 2850 °C
Punto di fusione: 580 °C (dec.)
Densità: 2,24 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010901
CAS Number: 1305-62-0
EINECS: 215-137-3
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01675
Visualizza i codici
Appearance Off-white Powder
Titration Complexometric ≥97.5 %
Identification Passes tests
Arsenic (As) ≤3 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤40 ppm
Insoluble matter ≤0.2 % (in HCl)
Mg and alkali salts (SO4) ≤2.5 %