Bario idrossido, anidro 94-98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 94-98%
CAS No.: 17194-00-2
Molecular Formula: Ba(OH)2
Formula Weight: 171.36
Physical Form: Powder
Sensitivity: Air Sensitive and Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
pH: 12.5
Melting Point: 408°
Merck Reference: 14,977
UN No.: 3262
MDL No.: MFCD00003443
Formula:
H₂BaO₂ Punto di fusione: 408 °C Densità: 2,18 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003443 CAS Number: 17194-00-2 EINECS: 241-234-5 UN: 3262 ADR: 8,III Merck Index: 14,977 |