Stampa…
Magnesio ossido pesante 98.0-100.5% (by complexometry from ignited basis), EMPROVE® ESSENTIAL BP, Ph. Eur., USP, extra puro suitable for use as excipient E530, SAFC®
Fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Synonyms: Magnesia usta
1.05867.1000 1.05867.9029
1.05867.1000EA 326 EUR
1.05867.1000 1.05867.9029
Magnesio ossido pesante 98.0-100.5% (by complexometry from ignited basis), EMPROVE® ESSENTIAL BP, Ph. Eur., USP, extra puro suitable for use as excipient E530, SAFC®
Magnesio ossido
Formula: MgO
Peso molecolare: 40.3 g/mol
Punto di ebollizione: 3600
Punto di fusione: 2800
Densità: 3.58 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011109
CAS Number: 1309-48-4
EINECS: 215-171-9
Merck Index: 13,05700