Stampa…
Magnesio ossido leggero ≥97%, TECHNICAL
Fornitore: VWR Chemicals
25054.298EA 69.2 EUR
25054.298 25054.367
Magnesio ossido leggero ≥97%, TECHNICAL
Magnesio ossido
Formula: MgO
Punto di ebollizione: 3600 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 2800 °C
Densità: 3,58 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00011109
CAS Number: 1309-48-4
EINECS: 215-171-9
Visualizza i codici
Assay (on calcinated product) Min. 97 %
Loss on ignition Max. 8 %
Silica Max. 1.5 %