Stampa…
Magnesio ossido leggero Ph. Eur., BP, E530, extra puro, SAFC®
Fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.05862.1000 1.05862.9020
1.05862.1000EA 473 EUR
1.05862.1000 1.05862.9020
Magnesio ossido leggero Ph. Eur., BP, E530, extra puro, SAFC®
Magnesio ossido
Formula: MgO
Punto di ebollizione: 3600 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 2800 °C
Densità: 3,58 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00011109
CAS Number: 1309-48-4
EINECS: 215-171-9