Stampa…
Magnesio ossido light 98,0-100,5, AnalaR NORMAPUR® zA
Fornitore: VWR Chemicals
Synonyms: Magnesia usta
25061.156EA 91.3 EUR
25061.156 25061.236
Magnesio ossido light 98,0-100,5, AnalaR NORMAPUR® zA
Magnesio ossido
Formula: MgO
Peso molecolare: 40.3 g/mol
Punto di ebollizione: 3600
Punto di fusione: 2800 °C
Densità: 3.58 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00011109
CAS Number: 1309-48-4
EINECS: 215-171-9
Merck Index: 13,05700
Visualizza i codici
Titolo (MgO)(calcolato sull'essiccato) 98.0 - 100.5 %
Insolubilità in acido cloridrico Max. 0,02 %
Perdita alla calcinazione (1000°C) Max. 4 %
Solubility in water Max. 0,7 %
N (Azoto) totale Max. 20 ppm
Cl (Cloruro) Max. 0,05 %
CO3 (come CO2) Max. 1,5 %
SO4 (Solfato) Max. 0,1 %
Ca (Calcio) Max. 1,1 %
Cu (Rame) Max. 10 ppm
Fe (Ferro) Max. 0,05 %
K (Potassio) Max. 50 ppm
Na (Sodio) Max. 3 %
Pb (Piombo) Max. 10 ppm
Zn (Zinco) Max. 5 ppm