Magnesio ossido ≥99% (metals basis), nanopowder
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99+%
CAS No.: 1309-48-4
Molecular Formula: MgO
Formula Weight: 40.30
Physical Form: 100nm APS Powder, S.A.
Formula:
MgO Punto di ebollizione: 3600 °C Punto di fusione: 2852 °C Densità: 3,58 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011109 CAS Number: 1309-48-4 EINECS: 215-171-9 Merck Index: 14,5677 |