Stampa…
Magnesio ossido ≥99.95% (metals basis)
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: Magnesia usta
41648.22 41648.14
41648.22EA 393 EUR
41648.22 41648.14
Magnesio ossido ≥99.95% (metals basis)
Magnesio ossido
Purity: 99.95% CAS No.: 1309-48-4 Molecular Formula: MgO Formula Weight: 40.30 Physical Form: 1-3mm Fused Lump Density: 3.58 Refractive Index: 1.736 Odour: Odourless Melting Point: 2852° Boiling Point: 3600° Merck Reference: 14,5677 MDL No.: MFCD00011109
For vacuum deposition
Formula: MgO
Peso molecolare: 40,3 g/mol
Punto di ebollizione: 3600 °C
Punto di fusione: 2852 °C
Densità: 3,58
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011109
CAS Number: 1309-48-4
EINECS: 215-171-9
Merck Index: 14,5677