Magnesio ossido substrate 10x10x0.5mm, polished one side 111 orientation
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Molecular Formula: MgO
MDL No.: MFCD00011109
Formula:
MgO Punto di ebollizione: 3600 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 2800 °C Densità: 3,58 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011109 CAS Number: 1309-48-4 EINECS: 215-171-9 Merck Index: 13,05700 |