Stampa…
Magnesio ossido substrate 10x10x1mm, polished one side 100 orientation
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
38503.KT 38503.KU
38503.KTEA 142 EUR
38503.KT 38503.KU
Magnesio ossido substrate 10x10x1mm, polished one side 100 orientation
Magnesio ossido
Molecular Formula: MgO MDL No.: MFCD00011109
Formula: MgO
Punto di ebollizione: 3600 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 2800 °C
Densità: 3,58 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011109
CAS Number: 1309-48-4
EINECS: 215-171-9
Merck Index: 13,05700