Magnesio ossido 95,0 ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Magnesia usta
Purity: 95.0% min
CAS No.: 1309-48-4
Molecular Formula: MgO
Formula Weight: 40.30
Physical Form: Granular
Density: 3.58
Refractive Index: 1.736
Odour: Odourless
Melting Point: 2852°
Boiling Point: 3600°
Merck Reference: 14,5677
MDL No.: MFCD00011109
Formula:
MgO Peso molecolare: 40.3 g/mol Punto di ebollizione: 3600 °C Punto di fusione: 2852 °C Densità: 3.58 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011109 CAS Number: 1309-48-4 EINECS: 215-171-9 Merck Index: 14,5677 |