Magnesio ossido ≥99.95% (metals basis)
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms:
Magnesia usta
Purity: 99.95%
CAS No.: 1309-48-4
Molecular Formula: MgO
Formula Weight: 40.30
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 3.58
Refractive Index: 1.736
Odour: Odourless
Melting Point: 2852°
Boiling Point: 3600°
Merck Reference: 14,5677
MDL No.: MFCD00011109
Formula:
MgO Peso molecolare: 40,3 g/mol Punto di ebollizione: 3600 °C Punto di fusione: 2852 °C Densità: 3,58 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011109 CAS Number: 1309-48-4 EINECS: 215-171-9 Merck Index: 14,5677 |