Stampa…
Magnesio ossido 95+% ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
423890500 423892500
ACRO423890500EA 66.7 EUR
ACRO423890500 ACRO423892500
Magnesio ossido 95+% ACS
Magnesio ossido
Formula: MgO
Punto di ebollizione: 3600 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 2800 °C
Densità: 3,58 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011109
CAS Number: 1309-48-4
EINECS: 215-171-9
Merck Index: 13,05700
Visualizza i codici
Appearance White Granular powder
Titration Complexometric ≥95.0 % (dried basis)
Chloride (Cl) ≤0.01 %
Nitrate (NO3) ≤0.005 %
SO4 and SO3 (as SO4) ≤0.02 %
Barium (Ba) ≤0.005 %
Calcium (Ca) ≤0.05 %
Iron (Fe) ≤0.01 %
Manganese (Mn) ≤5 ppm
Potassium (K) ≤0.005 %
Sodium (Na) ≤0.5 %
Strontium (Sr) ≤0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.003 %
Insoluble matter ≤0.02 % (in dilute HCl)
Loss on ignition ≤2.0 %
Water-soluble substances ≤0.4 %