Stampa…
Magnesio ossido 98%, in polvere Ø 99% <150 µm (-100 mesh), extra puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
263830025 263835000 263830100
ACRO263830025EA 207 EUR
ACRO263830025 ACRO263835000 ACRO263830100
Magnesio ossido 98%, in polvere Ø 99% <150 µm (-100 mesh), extra puro
Magnesio ossido
Formula: MgO
Punto di ebollizione: 3600 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 2800 °C
Densità: 3,58 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011109
CAS Number: 1309-48-4
EINECS: 215-171-9
Merck Index: 13,05700
Visualizza i codici
Appearance White Powder
Titration Complexometric ≥97.5 %
Sulfate (SO4) ≤2500 ppm
Calcium oxide (CaO) ≤3000 ppm
Silicon dioxide (SiO2) ≤500 ppm
Loss on ignition ≤2 %
Aluminium oxide (Al2O3) ≤400 ppm
Iron(III)oxide (Fe2O3) ≤400 ppm