Stampa…
Magnesio ossido 97+% per analisi
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
222532500 222530010
ACRO222532500EA 70.8 EUR
ACRO222532500 ACRO222530010
Magnesio ossido 97+% per analisi
Magnesio ossido
Formula: MgO
Punto di ebollizione: 3600 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 2800 °C
Densità: 3,58 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011109
CAS Number: 1309-48-4
EINECS: 215-171-9
Merck Index: 13,05700
Visualizza i codici
Appearance White Powder
Titration Complexometric ≥97.0 % (on dry substance)
Chloride (Cl) ≤0.1 %
Sulfate (SO4) ≤1.0 %
Calcium (Ca) ≤1.1 %
Iron (Fe) ≤0.05 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.003 %
Soluble matter ≤2 % (in water)
Insoluble matter ≤0.1 % (in HCl)
Loss on ignition ≤5.0 % (900°C)