Magnesio ossido 98%, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Formula:
MgO Punto di ebollizione: 3600 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 2800 °C Densità: 3,58 g/cm³ |
MDL Number:
MFCD00011109 CAS Number: 1309-48-4 EINECS: 215-171-9 Merck Index: 13,05700 |
Appearance | White to grey Crystalline powder |
Titration Complexometric | ≥97.5 % |