Stampa…
Magnesio ossido 99.99% Trace metals basis, extra_pure
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Magnesia usta
193430100 193430500
ACRO193430100EA 62.6 EUR
ACRO193430100 ACRO193430500
Magnesio ossido 99.99% Trace metals basis, extra_pure
Magnesio ossido
Formula: MgO
Peso molecolare: 40.3 g/mol
Punto di ebollizione: 3600 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 2800 °C
Densità: 3.58 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011109
CAS Number: 1309-48-4
EINECS: 215-171-9
Merck Index: 13,05700
Visualizza i codici
Appearance White Powder
Total trace metal impurities ≤0.01 %